Learn More
Clinisafe™ 30 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
216.00 CHF - 232.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 l
Zertifizierung/Konformität Britische Vorschriften
Farbe Grau
Abmessungen (L x B x H) 395 x 300 x 340 mm
Menge 10/Karton
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17601725
Unterlagen ansehen
Clinisafe™
51850000
Gelb
232.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17611725
Unterlagen ansehen
Clinisafe™
51850415
Rot
216.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17621725
Unterlagen ansehen
Clinisafe™
51850420
Violett
216.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17631725
Unterlagen ansehen
Clinisafe™
51850540
Blau
216.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Clinisafe™ offer a sustainable clinical waste management solution into the market, that reduces your carbon footprint and helps you on the road to net zero.
  • The 30 Liter Clinisafe™ container is specifically designed to enable the safe disposal of non-sharps clinical waste.
  • The large capacity and open entry point allow safe and easy drop-in disposal of a range of containers. The lid can be temporarily closed to conceal the contents when not in use and securely closed for transportation to the final disposal.
  • Features and Benefits:
    • Made from low carbon footprint recycled material
    • Disposal of used NSP containers
    • Large fill area
    • Temporary and final closure feature
Spezifikation
Spezifikation
30 l
Grau
10/Karton
Abfallbehälter
Britische Vorschriften
395 x 300 x 340 mm
Sichere Entsorgung von nicht scharfen/spitzen klinischen Abfällen