Learn More
Clinisafe™ 30 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
Marke:  Clinisafe™ 51850000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17601725
  • 232.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Clinisafe™ bietet eine nachhaltige Lösung für die klinische Abfallwirtschaft auf dem Markt, die Ihre CO2-Bilanz senkt und Ihnen auf dem Weg zu Netto-Null hilft.
  • Der 30-Liter-Clinisafe™ -Behälter wurde speziell für die sichere Entsorgung von nicht scharfen klinischen Abfällen entwickelt.
  • Die große Kapazität und der offene Eingang ermöglichen eine sichere und einfache Entsorgung einer Reihe von Behältern. Der Deckel kann vorübergehend geschlossen werden, um den Inhalt zu verdecken, wenn er nicht verwendet wird, und für den Transport zur Endlagerung sicher verschlossen werden.
  • Merkmale und Vorteile:
    • Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
    • Entsorgung gebrauchter NSP-Behälter
    • Großer Füllbereich
    • Temporäre und endgültige Verschlussfunktion
Spezifikation
Spezifikation
30 l
Gelb
395 x 300 x 340 mm
Sichere Entsorgung von nicht scharfen/spitzen klinischen Abfällen
Britische Vorschriften
Grau
10/Karton
Abfallbehälter