Learn More
Econix™ 30 l Bio-bin™ M Ständer
Der Ständer wurde speziell entwickelt, um den 30 l-Bio-bin™ bei ca. 15 Grad zu neigen und so hohe dünne Gegenstände wie Pipetten einfach zu füllen.
Marke: Econix™ BEXBBMS30.0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ermöglicht es dem Benutzer, den Inhalt leicht zu sehen
- Hilft, Überfüllung zu verhindern
- Für die Verwendung in Labors und neben Werkbänken, damit der Inhalt des Behälters leicht zu erkennen ist
Spezifikation
400 mm | |
Autoklavierbar | |
Edelstahl |
Edelstahl | |
30 l Bio-bin™ | |
Ständer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Econix™ 30 l Bio-bin™ M Ständer > Material:Edelstahl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur