Learn More
Fisherbrand™ 30.3 mm Septum für SCHOTT Schraubverschlüsse
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 30 02 0471
Artikelnummer. 11859440
  • 1150.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit SCHOTT-Schraubverschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
30.3 mm
1000
Cremefarben
Silikon
3,2 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 30.3 mm Septum für SCHOTT Schraubverschlüsse > Silikoncreme/PTFE beige ,55° Shore A ,3.2 mm Dicke