Learn More
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10422411
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10422411
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10422411
Marke: Thermo Scientific Acros 216551000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2530-85-0 | C10H20O5Si | 248.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2530-85-0
Summenformel C10H20O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 248.35
MDL-Nummer MFCD00008593
InChI-Schlüssel XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 190.0°C
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.4300 to 1.4320
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ether,methanol and,hydrocarbons
Viskosität 2.5 mm2/s (25°C)
Formelmasse 248.35
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number216550050,216551000,216555000
ChargennummerA0465003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number216550050,216551000,216555000
ChargennummerA0458964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number216550050,216551000,216555000
ChargennummerA0444182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number216550050,216551000,216555000
ChargennummerA0414512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number216550050,216551000,216555000
Name des Produkts
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >