Learn More
3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazol-[4,3-a]-pyrazin Hydrochlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15475725
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazol-[4,3-a]-pyrazin Hydrochlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475725
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15475725
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64993.06
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 762240-92-6 | C6H8ClF3N4 | 228.603 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 762240-92-6
Summenformel C6H8ClF3N4
Molekulargewicht (g/mol) 228.603
MDL-Nummer MFCD09817638
InChI-Schlüssel AQCSCRYRCRORET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5h,6h,7h,8h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-1,2,4-triazolo 4,3-a piperazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hcl, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo-4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-3-trifluormethyl-4,3-a-1,2,4-triazolopyrazine hydrochloride, pubchem18203Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11961371
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-Tetrahydro-[1,2,4]Triazolo[4,3-a]Pyrazin;Hydrochlorid
SMILES C1CN2C(=NN=C2C(F)(F)F)CN1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Menge 5 g
Beilstein 9872881
Formelmasse 228.6
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer5002Q18P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog NumberH64993.06,H64993.03
Chargennummer5003Q30A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberH64993.06,H64993.03
Chargennummer81401268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64993.06,H64993.03
Chargennummer81302896 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64993.06,H64993.03
Name des Produkts
3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazol-[4,3-a]-pyrazin Hydrochlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >