Learn More
3'-(Trifluoromethoxy)acetophenon, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11413387
3'-(Trifluoromethoxy)acetophenon, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413387
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11413387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17167.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 170141-63-6 | C9H7F3O2 | 204.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170141-63-6
Summenformel C9H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.15
MDL-Nummer MFCD00042403
InChI-Schlüssel UYHTUQHYGKAYJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 3-trifluoromethoxy acetophenone, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 3-trifluoromethoxyacetophenone, 1-acetyl-3-trifluoromethoxy benzene, fxffor cv1, pubchem4297, intermediates-zcf02268
PubChem CID 737161
IUPAC-Name 1-[3-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Dichte 1.285
Siedepunkt 49°C to 51°C (13 mmHg)
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.4515
Menge 1 g
Beilstein 6196333
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10144909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2024 Catalog NumberA17167.03,A17167.06
Chargennummer10144909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17167.03,A17167.06
Name des Produkts
3'-(Trifluoromethoxy)acetophenon, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >