Learn More
Masterflex™ PharMed BPT-Schlauch mit 3 Stoppern
Diese Schläuche eignen sich für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. Saint Gobain Performance Plastics™PharMed BPT-Schläuche mit 3 Stoppern sind weniger gas- und dampfdurchlässig als Silikonschläuche und eignen sich damit optimal für die Fermentation, Separation, Reinigung und Prozessüberwachung sowie für Prozessleitsysteme.
184.00 CHF - 211.00 CHF
Spezifikation
Material | PharMed BPT |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 381 mm |
Zur Verwendung mit | Für ISMATEC-Pumpsystem |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für praktisch alle Pumpenanwendungen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11735718
|
Masterflex™
95714-44 |
2,29 mm |
184.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11715778
|
Masterflex™
95714-12 |
0,25 mm |
194.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11790677
|
Masterflex™
95714-36 |
1.52 mm |
194.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11785688
|
Masterflex™
95714-26 |
0.89 mm |
184.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11705778
|
Masterflex™
95714-32 |
1,3 mm |
184.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11735778
|
Masterflex™
95714-48 |
2.79 mm |
211.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
- Geringe Partikelspallation
- Kann wiederholt autoklaviert werden
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
- Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
- Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
- Herstellung von diagnostischen Testprodukten
- Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
- Impfstoffherstellung
- Bioreaktor-Prozesslinien
- Produktionsfiltration und -fermentation
- sterile Abfüllung
- Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
PharMed BPT | |
Für ISMATEC-Pumpsystem | |
-50 °C | |
Durchscheinend gelb |
381 mm | |
Für praktisch alle Pumpenanwendungen | |
12/Packung | |
74 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ PharMed BPT-Schlauch mit 3 Stoppern