Beschreibung
- Mit Flügelschrauben
- Für Stäbe und Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm
Spezifikation
0 bis 13 mm | |
3-Stangen-Muffe, 0 – 13 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 3-Stangen-Muffe, 0-13 mm > Außendurchmesser: 0 bis 13mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur