Learn More
3-Picolylchloridhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10026253
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Picolylchloridhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10026253 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10026253
Marke: Thermo Scientific Acros 131190050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6959-48-4 | C6H6ClN·HCl | 164.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6959-48-4
Summenformel C6H6ClN·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 164.04
MDL-Nummer MFCD00012818
InChI-Schlüssel UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
PubChem CID 23394
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Picolyl chloride hydrochloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 137°bis 143 °C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 820g/L
Formelmasse 164.04
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Nadeln oder Pulver
Name des Produkts
3-Picolylchloridhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >