Learn More
(+/-)-3-Phenylessigsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 828-01-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
30.85 CHF - 101.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 828-01-3 |
---|---|
Summenformel | C9H10O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 166.176 |
MDL-Nummer | MFCD00065928 |
InChI-Schlüssel | VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid |
PubChem CID | 3848 |
ChEBI | CHEBI:25998 |
IUPAC-Name | 2-Hydroxy-3-Phenylpropansäure |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11372297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09854.03 |
1 g |
30.85 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11382297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09854.06 |
5 g |
101.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
828-01-3 | |
166.176 | |
VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N | |
3848 | |
2-Hydroxy-3-Phenylpropansäure |
C9H10O3 | |
MFCD00065928 | |
dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid | |
CHEBI:25998 | |
C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O |
Spezifikation
(+/-)-3-Phenyllactic acid | |
95°C to 98°C | |
C9H10O3 | |
2209791 | |
VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N | |
2-Hydroxy-3-Phenylpropansäure | |
3848 | |
166.18 |
828-01-3 | |
Geruchsneutral | |
MFCD00065928 | |
dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid | |
C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O | |
166.176 | |
CHEBI:25998 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P-Satz
P305+P351+P338
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 212-580-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen