Learn More
3-Phenyl-5-Piperazin-1,2,4-Thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10586124
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Phenyl-5-Piperazin-1,2,4-Thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586124
5 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10586124
Marke: Thermo Scientific Maybridge HAN00371DE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 306935-14-8
Summenformel C12H14N4S
Molekulargewicht (g/mol) 246.332
MDL-Nummer MFCD00115115
InChI-Schlüssel UMFMHSLRNJBGKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777760
IUPAC-Name 3-Phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazol
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC(=NS2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenyl-5-piperazino-1, 2, 4-thiadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 3-phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazine, 3-phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazole, piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_003948, 3-phenyl-5-piperazinyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazin, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4 thiadiazol-5-yl-piperazine, piperazine,1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl
Formelmasse 246.34
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Phenyl-5-Piperazin-1,2,4-Thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™ >