Learn More
3-Phenoxybenzoylchlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10698283
Verfügbar ab: 03-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Phenoxybenzoylchlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10698283
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10698283
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC57102CB
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 3586-15-0
Summenformel C13H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 232.663
MDL-Nummer MFCD03424712
InChI-Schlüssel TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3-phenoxy, m-phenoxybenzoyl chloride, m-phenoxy benzoylchoride, 3-phenoxy benzoyl chloride, 3-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-phenoxy
PubChem CID 2760341
IUPAC-Name 3-Phenoxybenzoylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxybenzoyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 232.67
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Phenoxybenzoylchlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™ >