Learn More
3-Penten-2-on, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Penten-2-one
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-penten-2-ein
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Basen, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Penten-2-one |
Dichte | 0.862 |
Siedepunkt | 119°C to 121°C |
Flammpunkt | 21°C (69°F) |
Geruch | Pungent, Makes Eyes Water |
Brechungsindex | 1.4355 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1992 |
Beilstein | 1633505 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in Water |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10255273 | Analysenzertifikat | 28/05/2025 | L13031.06,L13031.03 |
10251707 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | L13031.06,L13031.03 |
10247167 | Analysenzertifikat | 29/06/2023 | L13031.06,L13031.03,L13031 |
10238389 | Analysenzertifikat | 24/02/2023 | L13031.06,L13031.03 |
5007A24X | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L13031.06,L13031.03 |