Learn More
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Oxo-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 247.66 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur