Learn More
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-boronsäurepinakolester, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15497106
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-boronsäurepinakolester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497106
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15497106
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62168.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 943994-02-3
Summenformel C14H18BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 275.111
MDL-Nummer MFCD12755796
InChI-Schlüssel ZXOSNHPLTJAXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 3-oxo-2h,4h-benzo b 1,4 oxazine-6-boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-6-yl boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4h-1,4-benzoxazin-3-one
PubChem CID 46856474
IUPAC-Name 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)OCC(=O)N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 275.11
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZ05E009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-boronsäurepinakolester, Thermo Scientific™ >