Learn More
3-O-tert-Butyldimethylsilyl-4,6-O-(4-methoxybenzyliden)-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15476106
3-O-tert-Butyldimethylsilyl-4,6-O-(4-methoxybenzyliden)-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476106
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15476106
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60924.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 384346-91-2
Summenformel C20H30O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 378.54
MDL-Nummer MFCD01863523
InChI-Schlüssel ZTRSSQRWGPRALW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-o-tert-butyldimethylsilyl-4,6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4ar,8r,8ar-2-4-methoxyphenyl-2h,4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy tert-butyl dimethylsilane
PubChem CID 71311532
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1OCC2OC=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-O-tert-Butyldimethylsilyl-4,6-O-(4-methoxybenzylidene)-D-glucal
Menge 250 mg
IUPAC-Name [(4aR,8R,8aR)-2-(4-Methoxyphenyl)-4,4a,8,8a-Tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]Dioxin-8-yl]Oxy-Tert-Butyl-Dimethylsilan
Formelmasse 378.53
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-O-tert-Butyldimethylsilyl-4,6-O-(4-methoxybenzyliden)-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™ >