Learn More
3-O-Benzoyl-4,6-O-isopropyliden-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485506
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58871-20-8
Summenformel C16H18O5
Molekulargewicht (g/mol) 290.32
MDL-Nummer MFCD22988992
InChI-Schlüssel RADJUQJHMUFUJI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-o-benzoyl-4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl benzoate
PubChem CID 92135621
IUPAC-Name [(4aR,8R,8aS)-2,2-Dimethyl-4,4a,8,8a-Tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]Dioxin-8-yl]Benzoat
SMILES CC1(C)OCC2OC=CC(OC(=O)C3=CC=CC=C3)C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-O-Benzoyl-4,6-O-isopropylidene-D-glucal
Menge 250 mg
Formelmasse 290.31
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-O-Benzoyl-4,6-O-isopropyliden-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™ >