Learn More
3-Nitrostyrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10173510
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Nitrostyrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 g, Glasflasche, 2.50 Gramm
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
Artikelnummer. 10173510
Marke: Thermo Scientific Acros 128990025
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 586-39-0 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-39-0
Summenformel C8H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
MDL-Nummer MFCD00007276
InChI-Schlüssel SYZVQXIUVGKCBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrostyrene, 1-nitro-3-vinylbenzene, m-nitrostyrene, benzene, 1-ethenyl-3-nitro, styrene, m-nitro, 1-nitro-3-vinyl-benzene, 3-nitrophenyl ethene, b-nitrostyrene, m-vinylnitrobenzene, 3-ethenylnitrobenzene
PubChem CID 68514
IUPAC-Name 1-Ethenyl-3-Nitrobenzol
SMILES C=CC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrostyrene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -5°C
Farbe Weiß
Dichte 1.0700g/mL
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHC6H4NO2
Brechungsindex 1.5820 to 1.584
Menge 2.5 g
Beilstein 05, 478
Relative Dichte 1.07
Stabilisator approx. 0.1% 3, 5-di-tert-butylcatechol
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0467427 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer128990025,128990100
ChargennummerA0464000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Artikelnummer128990025,128990100
ChargennummerA0446843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Artikelnummer128990025,128990100
ChargennummerA0438674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2023 Artikelnummer128990025,128990100
ChargennummerA0404326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer128990025,128990100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrostyrene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3-Nitrostyrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >