Learn More
3'-Nitropropiophenon, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11461938
3'-Nitropropiophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7021989
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11461938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14554.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17408-16-1
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD00051516
InChI-Schlüssel VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-1-one, m-nitropropiophenone, 3-nitrophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-nitrophenyl, m-nitropropio-phenone, 3;-nitropropiophenone, acmc-209e7u, 3-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-l-one
PubChem CID 87096
IUPAC-Name 1-(3-Nitrophenyl)propan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Nitropropiophenone
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Menge 5 g
Beilstein 1954069
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerF4297A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Chargennummer10158572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3'-Nitropropiophenon, 97 %, Thermo Scientific™ >