Learn More
3-Nitrobenzylalkohol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11440750
3-Nitrobenzylalkohol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440750
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11440750
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044445.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 619-25-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
3-Nitrobenzyl alcohol is the best substrate for cytosolic alcohol dehydrogenase. 3-Nitrobenzyl alcohol was employed as matrix during fast-atom bombardment mass spectrometry. It was used in isolation of palmitylated peptide fragment from bovine rhodopsin and its characterization by mass spectrometry. It has been used as a liquid matrix for fast atom bombardment[1] and matrix-assisted laser desorption ionization. In electrospray ionization 3-NBA is doped into low surface tension spray solvents to increase analyte charging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-25-0
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00007273
InChI-Schlüssel CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzyl alcohol, 3-nitrophenyl methanol, m-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-nitro, benzyl alcohol, m-nitro, 3-nitrobenzenemethanol, unii-f829x990iv, ccris 7971, 3-nitrophenyl methan-1-ol, 3-nitrobenzylalcohol
PubChem CID 69267
IUPAC-Name (3-Nitrophenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 29°C to 33°C
Farbe Gelb
Dichte 1.300 g/mL
Siedepunkt 175°C to 180°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.573
Menge 5 g
Beilstein 2044769
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX24J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog Number044445.06,044445.03
ChargennummerZ13I026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number044445.06,044445.03
ChargennummerQ22I066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2022 Catalog Number044445.06,044445.03
ChargennummerQ12H063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044445.06,044445.03
ChargennummerX08H007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044445.06,044445.03
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrobenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Nitrobenzyl alcohol
Name des Produkts
3-Nitrobenzylalkohol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >