Learn More
3-Nitrobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490953
Verfügbar ab: 08-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Nitrobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490953
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11490953
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13336.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13331-27-6 | C6H6BNO4 | 166.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13331-27-6
Summenformel C6H6BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 166.93
MDL-Nummer MFCD00007193
InChI-Schlüssel ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediol
PubChem CID 1677
IUPAC-Name (3-nitrophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼285°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2938638
Formelmasse 166.93
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerH5642A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13336.06,A13336.03,A13336.14
ChargennummerJ3503A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13336.06,A13336.03,A13336.14
ChargennummerJ9343A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13336.06,A13336.03,A13336.14
Chargennummer10133122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13336.06,A13336.03,A13336.14
Name des Produkts
3-Nitrobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >