Learn More
3-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10459630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 99-09-2 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-09-2
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD00007782
InChI-Schlüssel XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitroaniline, benzenamine, 3-nitro, 3-nitrophenylamine, nitranilin, 3-aminonitrobenzene, fast orange base r, azobase mna, devol orange r, m-nitrophenylamine, 3-nitrobenzenamine
PubChem CID 7423
IUPAC-Name 3-Nitroanilin
SMILES NC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitroaniline
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111.0°C to 114.0°C
Farbe Orange bis Gelb
Siedepunkt 306.0°C
Flammpunkt 196°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4NH2
Menge 100 g
Beilstein 12, 698
Merck Index 15, 6668
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.25g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,methanol and ethanol,1 g soluble in 20 mL alcohol,1 g soluble in 18 mL ether,1 g soluble in 11.5 mL methanol
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle, kristallines Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
3-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >