Learn More
3'-Nitroacetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499557
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 122-28-1 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-28-1
Summenformel C8H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.163
MDL-Nummer MFCD00017015
InChI-Schlüssel KFTYNYHJHKCRKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-nitrophenyl acetamide, 3'-nitroacetanilide, m-nitroacetanilide, 3-nitroacetanilide, acetamide, n-3-nitrophenyl, n-acetyl-m-nitroaniline, 3-nitro-n-acetylaniline, acetanilide, 3'-nitro, unii-qgh8s22nbp, qgh8s22nbp
PubChem CID 31206
IUPAC-Name N-(Trimethylsilyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Nitroacetanilide
Schmelzpunkt 151°bis 153 °C
Menge 5 g
Beilstein 2211961
Merck Index 14,6581
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
3'-Nitroacetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >