Learn More
(3 -Morpholinophenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10095862
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
(3 -Morpholinophenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095862
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10095862
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC33809DA
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 145127-38-4
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD07772812
InChI-Schlüssel MXBVALXTJZMIJB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162074
IUPAC-Name (3-Morpholin-4-ylphenyl)methanol
SMILES OCC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Morpholinophenyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3-morpholinophenyl methanol, 3-morpholinobenzyl alcohol, 3-morpholin-4-yl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,3-4-morpholinyl, benzenemethanol, 3-4-morpholinyl, 3-morpholinobenzylalcohol, acmc-20n4f1, 3-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
Formelmasse 193.24
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(3 -Morpholinophenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >