Learn More
3-Methylphenylzinkiodid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen Artikelnummer.: 15415365
3-Methylphenylzinkiodid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen
Artikelnummer. 15415365
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
Artikelnummer. 15415365
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58431.AD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylphenylzinc iodide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312693-24-6
Dichte 0.984
Summenformel C7H7IZn
MDL-Nummer MFCD01311453
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym zinc,iodo 3-methylphenyl, 3-methylphenyl zincylium iodide
InChI-Schlüssel GFDZNGFKUKUHTR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C[C-]=CC=C1.[Zn+]I
IUPAC-Name Iodzink(1+);Methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 283.417
PubChem CID 3614645
Formelmasse 283.42
Name des Produkts
3-Methylphenylzinkiodid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen >