Learn More
3-(Methylamino)-oxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15443898
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(Methylamino)-oxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443898
500 mg, 500 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 15443898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57425.ME
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 952182-03-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Leicht löslich (307 g/l) (25 °C)
Hinweise
Lagerung bei2-8°C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 952182-03-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.122
MDL-Nummer MFCD08544349
InChI-Schlüssel JUIXJPRSYHSLHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-oxetanamine, 1-methyl-3-oxetanamine, 3-methylamino oxetane, n-methyl-3-oxetaneamine, 3-methylaminooxetane, n-methyloxetane-3-amine, 3-oxetanamine,n-methyl, n-methyl-3-aminooxetane, 3-oxetanamine, n-methyl
PubChem CID 46839993
IUPAC-Name N-Methyloxetan-3-Amin
SMILES CNC1COC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylamino)oxetane
Flammpunkt 40°C (104°F)
Menge 500 mg
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Very Soluble (307g/L) (25°C)
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM20B008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57425.ME,H57425.MD
ChargennummerG31Y009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57425.ME,H57425.MD
ChargennummerX28B033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57425.ME,H57425.MD
Name des Produkts
3-(Methylamino)-oxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >