Learn More
3-Methyl-3-oxetanmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11339889
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Methyl-3-oxetanmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339889
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11339889
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25111.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3143-02-0 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
3-Methyl-3-oxetanemethanol has been used in the preparation of star-shaped copolymer consisting of a hyperbranched poly(3-methyl-3-oxetanemethanol) core and polytetrahydrofuran arms, pyridyl disulfide-functionalized cyclic carbonate monomer, required for the synthesis of of functional poly(ε-caprolactone) containing pendant pyridyl disulphide groups and δ-lactams. It is used to synthesize octahydroindole alkaloids and γ-butenolides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-3-oxetanmethanol wurde zur Herstellung von sternförmigem Copolymer verwendet, das aus einem hochverzweigten Poly(3-methyl-3-oxetanmethanol)-Kern und Polytetrahydrofuran-Armen und Pyridyldisulfid-funktionalisiertem zyklischen Carbonatmonomer besteht, das für die Synthese von funktionellem Poly(ε-Caprolacton) erforderlich ist, das anhängende Pyridyl-Disulfidgruppen und δLactamgruppen enthält. Es wird zur Synthese von Oktahydroindol-Alkaloiden und γ-Butenoliden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bei 4 °C aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3143-02-0
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.133
MDL-Nummer MFCD00010273
InChI-Schlüssel NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 137837
IUPAC-Name (3-Methyloxetan-3-yl)Methanol
SMILES CC1(COC1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3-oxetanemethanol
Dichte 1.024
Siedepunkt 79°C to 80°C (40 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.446
Menge 100 g
Beilstein 102773
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol.
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10172505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25111.22,B25111.14
Chargennummer10227306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25111.22,B25111.14
Chargennummer10229403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25111.22,B25111.14
Chargennummer10178268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25111.22,B25111.14
Chargennummer10151655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25111.22,B25111.14
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
3-Methyl-3-oxetanmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >