Learn More
3-Methyl-3-Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
83.34 CHF - 317.30 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 597-96-6 |
---|---|
Summenformel | C7H16O |
Molekulargewicht (g/mol) | 116.204 |
MDL-Nummer | MFCD00021839 |
InChI-Schlüssel | KYWJZCSJMOILIZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-methyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-pentanol, 3-methyl-hexanol-3, 3-methyl-hexanol-3 german, acmc-20an0r, 4-01-00-01749 beilstein handbook reference |
PubChem CID | 11708 |
IUPAC-Name | 3-Methylhexan-3-ol |
SMILES | CCCC(C)(CC)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11371637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04625.06 |
5 g |
83.34 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11381637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04625.14 |
25 g |
317.30 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
597-96-6 | |
116.204 | |
KYWJZCSJMOILIZ-UHFFFAOYSA-N | |
11708 | |
CCCC(C)(CC)O |
C7H16O | |
MFCD00021839 | |
3-methyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-pentanol, 3-methyl-hexanol-3, 3-methyl-hexanol-3 german, acmc-20an0r, 4-01-00-01749 beilstein handbook reference | |
3-Methylhexan-3-ol |
Spezifikation
3-Methyl-3-hexanol | |
0.823 | |
45°C (113°F) | |
1.4235 | |
UN1987 | |
3-methyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-pentanol, 3-methyl-hexanol-3, 3-methyl-hexanol-3 german, acmc-20an0r, 4-01-00-01749 beilstein handbook reference | |
CCCC(C)(CC)O | |
116.204 | |
116.2 |
597-96-6 | |
143°C | |
C7H16O | |
MFCD00021839 | |
1719032 | |
KYWJZCSJMOILIZ-UHFFFAOYSA-N | |
3-Methylhexan-3-ol | |
11708 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226-H302
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P270-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P330-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H302
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ALKOHOLE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-910-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MP0950000
missing translation for 'tsca' : Ja
RUO – Research Use Only