Learn More
3-Methyl-3-Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381637
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 597-96-6
Summenformel C7H16O
Molekulargewicht (g/mol) 116.204
MDL-Nummer MFCD00021839
InChI-Schlüssel KYWJZCSJMOILIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-pentanol, 3-methyl-hexanol-3, 3-methyl-hexanol-3 german, acmc-20an0r, 4-01-00-01749 beilstein handbook reference
PubChem CID 11708
IUPAC-Name 3-Methylhexan-3-ol
SMILES CCCC(C)(CC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3-hexanol
Dichte 0.823
Siedepunkt 143°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Brechungsindex 1.4235
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1719032
Formelmasse 116.2
Reinheit (%) 99%