Learn More
3-Methyl-3-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.90 CHF - 370.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 5582-82-1 |
---|---|
Summenformel | C8H18O |
Molekulargewicht (g/mol) | 130.231 |
MDL-Nummer | MFCD00021841 |
InChI-Schlüssel | PQOSNJHBSNZITJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-methyl-3-heptanol, 3-heptanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-hexanol, butylethylmethylcarbinol, 3-heptanol, 3-methyl-8ci 9ci, acmc-209lpn |
PubChem CID | 11710 |
IUPAC-Name | 3-Methylheptan-3-ol |
SMILES | CCCCC(C)(CC)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11400027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20959.03 |
1 g |
29.90 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11410027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20959.06 |
5 g |
96.53 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11420027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20959.14 |
25 g |
370.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
5582-82-1 | |
130.231 | |
PQOSNJHBSNZITJ-UHFFFAOYSA-N | |
11710 | |
CCCCC(C)(CC)O |
C8H18O | |
MFCD00021841 | |
3-methyl-3-heptanol, 3-heptanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-hexanol, butylethylmethylcarbinol, 3-heptanol, 3-methyl-8ci 9ci, acmc-209lpn | |
3-Methylheptan-3-ol |
Spezifikation
3-Methyl-3-heptanol | |
0.83 | |
58°C (136°F) | |
MFCD00021841 | |
3-methyl-3-heptanol, 3-heptanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-hexanol, butylethylmethylcarbinol, 3-heptanol, 3-methyl-8ci 9ci, acmc-209lpn | |
CCCCC(C)(CC)O | |
130.231 | |
130.23 |
5582-82-1 | |
64°C (201 mmHg) | |
C8H18O | |
UN1987 | |
PQOSNJHBSNZITJ-UHFFFAOYSA-N | |
3-Methylheptan-3-ol | |
11710 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H226-H315-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ALKOHOLE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Nein
RUO – Research Use Only