Learn More
3-Methyl-3-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420027
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5582-82-1
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.231
MDL-Nummer MFCD00021841
InChI-Schlüssel PQOSNJHBSNZITJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-heptanol, 3-heptanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-hexanol, butylethylmethylcarbinol, 3-heptanol, 3-methyl-8ci 9ci, acmc-209lpn
PubChem CID 11710
IUPAC-Name 3-Methylheptan-3-ol
SMILES CCCCC(C)(CC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3-heptanol
Dichte 0.83
Siedepunkt 64°C (201 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 98%