Learn More
(3 -Methyl-2-furyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10738635
Zum Warenkorb hinzufügen
(3 -Methyl-2-furyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738635
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10738635
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC55513DA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 388072-09-1
Summenformel C6H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 111.144
MDL-Nummer MFCD09811371
InChI-Schlüssel CTGIVQJZUKJDNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-furyl methylamine, 2-aminomethyl-3-methylfuran, 2-furanmethanamine,3-methyl, 2-furanmethanamine, 3-methyl, 1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methylfurfurylamine, 3-methylfur-2-yl methylamine
PubChem CID 18187367
IUPAC-Name (3-Methylfuran-2-yl)methanamin
SMILES CC1=C(OC=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Methyl-2-furyl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 111.14
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(3 -Methyl-2-furyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™ >