Learn More
3-Methyl-2-butenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11416410
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Methyl-2-butenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416410
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11416410
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22226.06
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 107-86-8 | C5H8O | 84.118 g/mol
3-Methyl-2-butenal is used in small quantities as food flavor in alcoholic beverages, chewing gums, confection frosting, frozen dairy, fruit ice, gelatin pudding, hard and soft candy and jam jelly. Used in daily flavor, and cosmetic flavor in perfumes. A starting material for the synthesis of vitamin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-2-butenal wird in kleinen Mengen als Lebensmittelaroma in alkoholischen Getränken, Kaugummi, Konfektionsschaum, gefrorenen Milchprodukten, Fruchteis, Gelatinepudding, harten und weichen Süßigkeiten und Marmeladengelee verwendet. Wird im täglichen Geschmack und kosmetischen Geschmack in Parfümen verwendet. Ein Ausgangsmaterial für die Synthese von Vitamin A.
Löslichkeit
In Wasser löslich (110 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Luft und Wärme fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-86-8
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00010291
InChI-Schlüssel SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehydeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61020
ChEBI CHEBI:15825
IUPAC-Name 3-Methylbut-2-enal
SMILES CC(=CC=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-butenal
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 0.88
Siedepunkt 136°C
Flammpunkt 37°C (99°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel (CH3)2C=CHCHO
Brechungsindex 1.4613
Menge 5 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 1734740
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,8448
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (110g/L).
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10230673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog NumberB22226.06,B22226.14
Chargennummer10247166 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2023 Catalog NumberB22226,B22226.06,B22226.14
ChargennummerK20S006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22226.06,B22226.14
Chargennummer10143904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22226.06,B22226.14
Chargennummer10157994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22226.06,B22226.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-butenal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Methyl-2-butenal
Name des Produkts
3-Methyl-2-butenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >