Learn More
3-Methyl-1-Butanol, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10517752
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Methyl-1-Butanol, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10517752 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL, Glasflasche, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10517752
Marke: Thermo Scientific Acros 412735000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-51-3
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00002934
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-butanol
Namenshinweis 98.5%
Schmelzpunkt -70.0°C
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 130.0°C
Flammpunkt 45°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4050 to 1.4070
Menge 500 mL
Beilstein 01, 392
Rückstand nach Verdampfung 0.003% max.
Merck Index 15, 5241
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,oils,,chloroform
Viskosität 4.3 mPa.s (20°C)
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte ACS-Reagenz
Titrierbare Säure 0.002 meq/g max
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2025 Artikelnummer412730025,412735000,412730010
ChargennummerA0470029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer412730025,412735000,412730010
ChargennummerA0465533 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Artikelnummer412730025,412735000,412730010
ChargennummerA0460840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Artikelnummer412730025,412735000,412730010
ChargennummerA0455004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer412730025,412735000,412730010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-butanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
3-Methyl-1-Butanol, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >