Learn More
3-Methoxypropylaminlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
52.00 CHF - 108.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 5332-73-0
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
MDL-Nummer MFCD00014831
InChI-Schlüssel FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1672
IUPAC-Name 3-Methoxypropan-1-amin
SMILES COCCCN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12902075
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A 001 100
100 ml Flasche
52.00 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12912075
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A 001 250
250 ml Flasche
74.00 CHF
250 Milliliter
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12922075
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A 001 500
500 ml Flasche
108.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 23-06-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate (12 Monate nach Öffnung)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Methoxypropylaminlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™