Learn More
3-Methoxyphenylglyoxalhydrat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxyphenylglyoxal hydrate |
CAS | 32025-65-3 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C9H8O3 |
MDL-Nummer | MFCD08533286 |
Menge | 5 g |
Synonym | 3-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-1c24s, bestipharma 555-843, 3-methoxyphenylglyoxal monohydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-3-methylphenyl, 3-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-3-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate |
InChI-Schlüssel | SIHYQEYAJMDKQH-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O |
IUPAC-Name | 2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Methoxyphenylglyoxalhydrat, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur