Learn More
3-Methoxyazetidin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15424198
Verfügbar ab: 04-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Methoxyazetidin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424198
500 mg, 500 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15424198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57769.ME
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 148644-09-1 | C4H10ClNO | 123.58 g/mol
It is used in the preparation of isoxazole-thiazole derivatives as GABA. It is a receptor inverse agonists for use in the treatment of cognitive disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Herstellung von Isoxazol-Thiazol-Derivaten als GABA verwendet. Es ist ein Rezeptor-Inverse-Agonist für die Behandlung von kognitiven Störungen.
Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien und Hitze vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 148644-09-1
Summenformel C4H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 123.58
MDL-Nummer MFCD06804514
InChI-Schlüssel KSXGQRBTBLQJEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyazetidine hydrochloride, 3-methoxy-azetidine hydrochloride, 3-azetidinyl methyl ether hydrochloride, 3-methoxyazetidine hcl, azetidine, 3-methoxy-, hydrochloride, azetidine, 3-methoxy-,hydrochloride 1:1, acmc-20a0d9, ksc495e1t, 3-methoxyazetidinehydrochloride, 3-methoxy-azetidine-hydrochloride
PubChem CID 22242858
IUPAC-Name 3-Methoxyazetidin;Hydrochlorid
SMILES COC1CNC1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyazetidine hydrochloride
Siedepunkt 143°C to 149°C
Menge 500 mg
Formelmasse 123.58
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
3-Methoxyazetidin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >