Learn More
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan, 85 %, tech., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10219273
Zum Warenkorb hinzufügen
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan, 85 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10219273
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10219273
Marke: Thermo Scientific Acros 174652500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4420-74-0
Summenformel C6H16O3SSi
Molekulargewicht (g/mol) 196.34
MDL-Nummer MFCD00004901
InChI-Schlüssel UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropan-1-thiol
SMILES CO[Si](CCCS)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH2CH2Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.4410 to 1.443
Menge 250 g
Beilstein 10, 148A
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,isopropanol,,mineral spirits,acetone,benzene,toluene and,xylene
Viskosität 2 mPa.s ( 20°C)
Formelmasse 196.34
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Name des Produkts
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan, 85 %, tech., Thermo Scientific Chemicals >