Learn More
Clinisafe™ 3 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
96.50 CHF - 105.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 3 l |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Britische Vorschriften |
Farbe | Grau |
Abmessungen (L x B x H) | 314 x 630 x 783 mm |
Menge | 20/Karton |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17641645
|
Clinisafe™
50102415 |
Rot |
96.50 CHF
20 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17651645
|
Clinisafe™
50102430 |
Gelb |
105.00 CHF
20 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Clinisafe™ offer a sustainable clinical waste management solution into the market, that reduces your carbon footprint and helps you on the road to net zero.
- The 3 Liter Clinisafe™ container is specifically designed to enable the safe disposal of non-sharps clinical waste. Clinisafe™ Clinical Waste Container range has been designed to hold anatomical and laboratory waste.
- Features and benefits
- Made from low carbon footprint recycled material
- Disposal of used NSP containers
- Large fill area
- Temporary and final closure feature
Spezifikation
3 l | |
Grau | |
20/Karton | |
Abfallbehälter |
Britische Vorschriften | |
314 x 630 x 783 mm | |
Sichere Entsorgung von nicht scharfen/spitzen klinischen Abfällen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Clinisafe™ 3 L Clinical Waste Container