Learn More
3-Isobutyl-1-Mmethylxanthin, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11485222
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Isobutyl-1-Mmethylxanthin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485222 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11485222
Marke: MP Biomedicals 02195262.1
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bekannt als IBMX. 3-Isobutyl-1-methylxanthin, MP Biomedicals, ist ein potenter, unspezifischer Inhibitor von cAMP- und cGMP-Phosphodiesterasen und deutlich wirksamer als Theophyllin. Diese Hemmung aktiviert PKA, was zu einer verringerten Proliferation führt, zu einer Zunahme
A non-specific inhibitor of adenosine 3',5'-cyclic monophosphate phosphodiesterase (cAMP PDE)4, significantly more effective than theophylline. Also inhibits cGMP phosphodiesterases. IBMX inhibits cyclic nucleotide PDE with subsequent inhibition of cyclic nucleotide hydrolysis, resulting in accumulation of cyclic AMP and guanosine 3',5'-cyclic monophosphate.
  • Inhibits phenylephrine-induced release of 5-hydroxytryptamine from neuroendocrine epithelial cells of the airway mucosa (IC50: 1.3μM)
  • Serves as an adenosine receptor antagonist
  • Inhibits ion channels in the neuromuscular junction, GH3 cells, and vascular smooth muscle cells
  • Induces calcium release from intracellular stores in sensory neurons
  • Inhibits the growth of carcinoma cells both in vivo and in vitro in mice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28822-58-4
Summenformel C10H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.25
MDL-Nummer MFCD00005584
InChI-Schlüssel APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
IUPAC-Name 1-Methyl-3-(2-methylpropyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion
SMILES CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 195°C to 202°C
Menge 100 mg
Formelmasse 222.25
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Isobutyl-1-Mmethylxanthin, MP Biomedicals™ >