Learn More
3-Isobutyl-1-Mmethylxanthin, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11405232
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
3-Isobutyl-1-Mmethylxanthin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11405232 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
1 g
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11405232
Marke: MP Biomedicals 0219526201
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bekannt als IBMX. 3-Isobutyl-1-methylxanthin, MP Biomedicals, ist ein potenter, unspezifischer Inhibitor von cAMP- und cGMP-Phosphodiesterasen und deutlich wirksamer als Theophyllin. Diese Hemmung aktiviert PKA, was zu einer verringerten Proliferation führt, zu einer Zunahme
Ein unspezifischer Inhibitor der Adenosin3',5'-zyklischen Monophosphatphosphodiesterase (cAMP-PDE)4, deutlich wirksamer als Theophyllin. Hemmt auch cGMP-Phosphodiesterasen. IBMX hemmt die zyklische Nukleotid-PDE mit anschließender Hemmung der zyklischen Nukleotid-Hydrolyse, was zu einer Akkumulation von zyklischem AMP und Guanosin3',5'-zyklischem Monophosphat führt.
  • Hemmt die durch Phenylephrin induzierte Freisetzung von 5-Hydroxytryptamin aus neuroendokrinen Epithelzellen der Atemwegsschleimhaut (IC50: 1.3 μM)
  • Dient als Adenosin-Rezeptor-Antagonist
  • Hemmt Ionenkanäle in der neuromuskulären Verbindung, in GH3-Zellen und vaskulären glatten Muskelzellen
  • Induziert die Kalziumfreisetzung aus intrazellulären Speichern von sensorischen Neuronen
  • Hemmt das Wachstum von Karzinomzellen sowohl In-vitro als auch In-vivo bei Mäusen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28822-58-4
Summenformel C10H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.25
MDL-Nummer MFCD00005584
InChI-Schlüssel APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Isobutyl-1-Methylxanthin, Isobutylmethylxanthin, 1-Methyl-3-isobutylxanthin, Methylisobutylxanthin, 3-Isobutyl-1-methyl-1H-purin-2,6 3H,7H-Dion, Xanthin, 3-Isobutyl-1-Methyl, 3-Isobutyl-1-methyxanthin, 1H-Purin-2,6-Dion, 3,7-Dihydro-1-methyl-3-2methylpropyl, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
IUPAC-Name 1-Methyl-3-(2-methylpropyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion
SMILES CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 195 °C bis 202 °C
Menge 1 g
Formelmasse 222.25
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU1123032764 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2023 Catalog Number0219526201
ChargennummerS8152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2022 Catalog Number0219526201
ChargennummerS6763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2022 Catalog Number0219526201
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Isobutyl-1-Mmethylxanthin, MP Biomedicals™ >