Learn More
3-Hydroxytyramin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189.64 g/mol
69.65 CHF - 432.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 62-31-7 |
---|---|
Summenformel | C8H12ClNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 189.64 |
MDL-Nummer | MFCD00012898 |
InChI-Schlüssel | CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril |
PubChem CID | 65340 |
IUPAC-Name | 4-(2-Aminoethyl)benzol-1,2-diol;hydrochlorid |
SMILES | [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10152680
|
Thermo Scientific Acros
122000100 |
10 g | Glasflasche |
69.65 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10428850
|
Thermo Scientific Acros
122000250 |
25 g | Glasflasche |
129.65 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10454975
|
Thermo Scientific Acros
122001000 |
100 g | Glasflasche |
432.15 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
62-31-7 | |
189.64 | |
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N | |
65340 | |
[H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1 |
C8H12ClNO2 | |
MFCD00012898 | |
dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril | |
4-(2-Aminoethyl)benzol-1,2-diol;hydrochlorid |
Spezifikation
3-Hydroxytyramine hydrochloride | |
98.5 | |
241°C to 243°C | |
0.5% max. (105°C, 2 hrs) | |
99% | |
(HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl | |
13, I, 325 | |
dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril | |
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N | |
4-(2-Aminoethyl)benzol-1,2-diol;hydrochlorid | |
65340 | |
99% |
62-31-7 | |
100.0 | |
Weiß | |
Echt | |
C8H12ClNO2 | |
MFCD00012898 | |
15, 3470 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol and hot 95% ethanol,practically insoluble in ether,chloroform,,benzene and toluene | |
[H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1 | |
189.64 | |
189.64 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-527-8