Learn More
3-Hydroxyphenylessigsäure 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10616892
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Hydroxyphenylessigsäure 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616892 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10616892
Marke: Thermo Scientific Acros 121700050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 621-37-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-37-4
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00004337
InChI-Schlüssel FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxybenzeneacetic acid, 3-hydroxyphenylacetate, m-hydroxyphenylacetic acid, m-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-hydroxy, metahydroxy phenylacetic acid, acetic acid, m-hydroxyphenyl
PubChem CID 12122
ChEBI CHEBI:17445
IUPAC-Name 2-(3-Hydroxyphenyl)Essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyphenylacetic acid
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 128.0°C to 131.0°C
Farbe Beige-Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4CH2CO2H
Menge 5 g
Beilstein 10, 189
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0443083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number121700250,121700050
ChargennummerA0353458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number121700250,121700050
ChargennummerA0443083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2022 Catalog Number121700250,121700050
ChargennummerA0373847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2021 Catalog Number121700250,121700050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxyphenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3-Hydroxyphenylessigsäure 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >