Learn More
3-Hydroxybenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490194
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Hydroxybenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490194
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11490194
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13628.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 99-06-9 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3-Hydroxybenzoic acid is used in perfumery. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxybenzoesäure wird in der Parfümherstellung verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-06-9
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00002506
InChI-Schlüssel IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoovaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7420
ChEBI CHEBI:30764
IUPAC-Name 3-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 201°C to 203°C
Flammpunkt 220°C (428°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 508160
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0447141 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2024 Catalog NumberA13628.36,A13628.22
Chargennummer10229965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13628.36,A13628.22
Chargennummer10229966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13628.36,A13628.22
Chargennummer10206594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13628.36,A13628.22
Chargennummer10204837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13628.36,A13628.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: m-Hydroxybenzoic acid
Name des Produkts
3-Hydroxybenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals >