Learn More
3-Hydroxy-4-Nitroso-2,7-Naphthalindisulfonsäure-Dinatriumsalz, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15656950
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Hydroxy-4-Nitroso-2,7-Naphthalindisulfonsäure-Dinatriumsalz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15656950 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15656950
Marke: Honeywell-Fluka 73950100G
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für den spektrophotometrischen Nachweis von Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 525-05-3
Summenformel C10H5NNa2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 377.25
MDL-Nummer MFCD00149246
InChI-Schlüssel DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Nitroso-r-Salz, Nitroso-r, Natrium-3-hydroxy-4-nitrosonaphthalen-2,7-disulfonat, Dinatrium 1-Nitroso-2-Naphthol-3,6-Disulfonat, 1-Nitroso-3,6-Disulfonat, 2,7-Naphthalenedisulfonsäure, 3-Hydroxy-4-Nitroso-, Dinatriumsalz, 3-Hydroxy-4-Nitroso-2,7-Naphthalendisulfonsäure-Dinatriumsalz, 1-Nitroso-2-Naphthol-3,6-Disulfonsäure-Dinatriumsalz, Dinatrium 3-Hydroxy-4-Nitronaphthalin-2,7-Disulfonat, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10672
IUPAC-Name Dinatrium;3-hydroxy-4-nitrosonaphthalen-2,7-disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-Nitroso-2,7-Naphthalendisulfonsäure-Dinatriumsalz
Schmelzpunkt 300 °C
Farbe Gelb
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3643930
Formelmasse 377.26 mol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Hydroxy-4-Nitroso-2,7-Naphthalindisulfonsäure-Dinatriumsalz, Honeywell™ Fluka™ >