Learn More
3-Fluorophenylzinkiodid, 0.5M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen
Click to view available options
Menge:
50 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Fluorophenylzinc iodide |
Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 307496-28-2 |
Dichte | 0.995 |
Summenformel | C6H4FIZn |
MDL-Nummer | MFCD01311395 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; May form a precipitate |
Synonym | 3-fluorophenyl zincylium iodide, zinc, 3-fluorophenyl iodo, grdtucmqmqtybs-uhfffaoysa-m |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Fluorophenylzinkiodid, 0.5M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur