Learn More
3-Fluoro-D-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110117-84-5 | C9H10FNO2 | 183.18 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar H63131.03
75.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 1 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15499648
  • 81.50 CHF / 1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81301686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH63131.06,H63131.03
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Fluoro-D-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals > 1 g