Learn More
3-Fluor-4-Methoxyanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Fluoro-4-methoxyaniline |
Schmelzpunkt | 80°C to 84°C |
Siedepunkt | 135°C (18 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2717083 |
Formelmasse | 141.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Name des Produkts
3-Fluor-4-Methoxyanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur