Learn More
3-Fluoro-2-Pyridinecarbonitril, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10545574
Verfügbar ab: 29-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Fluoro-2-Pyridinecarbonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10545574
5 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10545574
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07483DE
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 97509-75-6
Summenformel C6H3FN2
Molekulargewicht (g/mol) 122.102
MDL-Nummer MFCD06797501
InChI-Schlüssel VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-3-fluoropyridine, 3-fluoropicolinonitrile, 3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-2-cyanopyridine, 3-fluoro-2-pyridinenitrile, 3-fluoro-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro, fluorocyanopyridine, pubchem16434, acmc-209s8i
PubChem CID 7060408
IUPAC-Name 3-Fluoropyridin-2-Carbonitril
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 122.1
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Fluoro-2-Pyridinecarbonitril, 95 %, Thermo Scientific™ >